Läs mer
4-metoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11408700
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408700 50 g 50g
11408306 250 g 250g
11498296 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408700 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15364.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
4-metoxibensaldehyd används i stor utsträckning inom doft- och smakindustrin. Den finner tillämpning som en viktig mellanprodukt i syntesen av andra organiska föreningar, parfymer och läkemedel som antihistaminer. Det används också vid framställning av jordbrukskemikalier, färgämnen och plasttillsatser. En lösning av para-anisaldehyd med syra och etanol används som färg i tunnskiktskromatografi (TLC ), vilket ger enkel identifiering av olika föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-metoxibensaldehyd används i stor utsträckning inom doft- och smakindustrin. Den finner tillämpning som en viktig mellanprodukt i syntesen av andra organiska föreningar, parfymer och läkemedel som antihistaminer. Det används också vid framställning av jordbrukskemikalier, färgämnen och plasttillsatser. En lösning av para-anisaldehyd med syra och etanol används som färg i tunnskiktskromatografi (TLC ), vilket ger enkel identifiering av olika föreningar.
Löslighet
Blandbar med aceton, alkohol, eter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänsliga. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-11-5
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00003385
InChI-nyckel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-namn 4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 0 °C till 2 °C
Densitet 1.121
Kokpunkt 247 °C till 249 °C
Flampunkt 116 °C (241 °F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 50 g
Beilstein 471382
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,663
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, alkohol, eter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.