Läs mer
4-metoxibensaldehyd-dimetylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442458
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442458 500 g 500g
11432458 25 g 25g
11428700 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15793.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
4-metoxibensaldehyd-dimetylacetal används som en prekursor till 1-metoxi-1-(4-metoxifenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-metoxifenyl)-5,5-dimetylamidan-1,4-dimetyloxamidan-1,3-dimetyloxamidan-1,3-propanokarat. 1-(p-anisyl)-2-(2-metoxietyl)-3-fenylinden. Vidare fungerar det som ett skyddande gruppreagens för dioler, speciellt i kolhydrater. Den används också som smakessens i solros, cyklamen och i jasmin. Utöver detta är det involverat i allyleringsreaktioner med allyltrimetylsilan katalyserad av järn(III)klorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-metoxibensaldehyd-dimetylacetal används som en prekursor till 1-metoxi-1-(4-metoxifenyl)hept-2-yn, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-metoxifenyl)-5,5-dimetyloxan-1,3-dimetyloxan-1,3-dimetyloxan-1,3-dimetyloxan) 1-(p-anisyl)-2-(2-metoxietyl)-3-fenylinden. Vidare fungerar det som ett skyddande gruppreagens för dioler, speciellt i kolhydrater. Den används också som smakessens i solros, cyklamen och i jasmin. Utöver detta är det involverat i allyleringsreaktioner med allyltrimetylsilan katalyserad av järn(III)klorid.
Löslighet
Blandbar med alkohol och många organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2186-92-7
Molekylformel C10H14O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00036507
InChI-nyckel NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC-namn 1-(dimetoximetyl)-4-metoxibensen
LEDER COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Densitet 1.068
Kokpunkt 253°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 500 g
Beilstein 2048930
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.