Läs mer
4-Methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16489416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489416 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16489416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0740
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzaldehyde
CAS 123-11-5
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=CC=C(OC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism