Läs mer
4-Methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871781
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871781 1 L 1 L
15826750 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15871781 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223141000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-11-5
Kvalitet Research
Molekylformel 4-(CH3O)C6H4CHO
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Specifikationer
Densitet 1.12 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 247°C to 249°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003385
Kvantitet 1 L
Synonym 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde