Läs mer
4-metoxibensamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475207
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475207 10 g 10g
11485207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22614.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3424-93-9
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00007995
InChI-nyckel GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
PubChem CID 76959
IUPAC-namn 4-metoxibensamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzamide
Smältpunkt 164°C to 167°C
Kokpunkt 295°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1862847
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.