missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methoxybenzamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 51721-68-7 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O.ClH/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H3,9,10);1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(=N)N |
| IUPAC-namn | 4-methoxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.64 |
| Formel vikt | 186.056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?