missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-methoxybenzene-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methoxybenzene-1,2-diol |
| CAS | 3934-97-2 |
| Molekylformel | C7H8O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3 |
| LEDER | COC1=CC(=C(C=C1)O)O |
| IUPAC-namn | 4-methoxybenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.13 |
| Formel vikt | 140.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?