Läs mer
4-Methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
4-Methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| CAS | 2206-43-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Visa mer |