Läs mer
4-metoxibensenboronsyra, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461778 1 g 1g
11471778 5 g 5g
11481778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14462.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
4-metoxibensenboronsyra används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, Pd-katalyserad direkt arylering, Mycket effektiv syntes med palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, Palladium-katalyserad stereoselektiv Heck-cat-typ reaktion och Heck-typ P-reaktion, Heck-typ-reaktion, intramolekylär CH-amideringssekvens, Kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Rutheniumkatalyserad direkt arylering, Rh-katalyserad asymmetrisk konjugataddition, Ligandfri kopparkatalyserad koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxibensenboronsyra används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, Pd-katalyserad
direkt arylering, Mycket effektiv syntes med palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, Palladium-katalyserad stereoselektiv Heck-typ-reaktion Peckz-typ, tandem-kat-typ, reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, Kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Rutheniumkatalyserad direkt arylering, Rh-katalyserad asymmetrisk konjugataddition, Ligandfri kopparkatalyserad koppling.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5720-07-0
Molekylformel C7H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD00039139
InChI-nyckel VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
PubChem CID 201262
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 202°C to 208°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936912
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 151.96
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.