Läs mer
4-metoxibenenboronsyra, 97+%
Beskrivning
4-metoxibensenboronsyra används för Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktioner, Pd-katalyserad direkt arylering, Mycket effektiv syntes med palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, Palladium-katalyserad stereoselektiv Heck-cat-typ reaktion och Heck-typ P-reaktion, Heck-typ-reaktion, intramolekylär CH-amideringssekvens, Kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Rutheniumkatalyserad direkt arylering, Rh-katalyserad asymmetrisk konjugataddition, Ligandfri kopparkatalyserad koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
direkt arylering, Mycket effektiv syntes med palladiumkatalyserad arylering Suzuki-Miyaura korskoppling i vatten, Palladium-katalyserad stereoselektiv Heck-typ-reaktion Peckz-typ, tandem-kat-typ, reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, Kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, Rutheniumkatalyserad direkt arylering, Rh-katalyserad asymmetrisk konjugataddition, Ligandfri kopparkatalyserad koppling.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 202 °C till 208 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2936912 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid och metanol. |
| Formel vikt | 151.96 |
| Procent renhet | ≥97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.