Läs mer
4-metoxibensendiazoniumtetrafluorborat, 98 %
Produktkod. 15432188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432188 1 g 1g
15442188 5 g 5g
15452188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55827.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221,95 g/mol
4-metoxibensendiazoniumtetrafluorborat har använts vid framställning av azokopplad cykliskβ -enaminoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxibensendiazoniumtetrafluorborat har använts vid framställning av azokopplad cykliskβ -enaminoner.
Löslighet Bryts ner
i vatten
Anmärkningar
°Förvaras vid -20 C. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-64-3
Molekylformel C7H7BF4N2O
Molekylvikt (g/mol) 221.95
MDL-nummer MFCD00011897
InChI-nyckel CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonym 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
LEDER [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 142 °C till 144 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten
IUPAC-namn 4-metoxibensendiazonium;tetrafluorborat
Formel vikt 221.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.