Läs mer
4-Metaxibenenmetanamin, TRC
Produktkod. 30473169
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30473169 25 g
1 options
Produktkod. 30473169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26091025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenemethanamine
CAS 2393-23-9
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 25 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-(4-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, 4-Methoxybenzylamine, 4-Methoxyphenylmethylamine, 4-Methyloxybenzylamine, Anisylamine, NSC 9269, [[4-(Methyloxy)phenyl]methyl]amine, p-Methoxybenzylamine, para-Methoxybenzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
LEDER COc1ccc(CN)cc1
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841