Läs mer
4-metoxibensensulfonamid, 98 %
Produktkod. 11352806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352806 25 g 25g
11342806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08961.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187,213 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-26-6
Molekylformel C7H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 187.213
MDL-nummer MFCD00025392
InChI-nyckel MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
PubChem CID 70789
IUPAC-namn 4-metoxibensensulfonamid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenesulfonamide
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2047881
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 187.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.