Läs mer
4-Methoxybenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5857-42-1 |
| Molekylformel | C7H8O4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(O)=O |
| IUPAC-namn | 4-methoxybenzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.2 |
| Formel vikt | 188.0143 |