Läs mer
4-metoxybensensulfonylklorid, 98+%
Description
4-metoxibensensulfonylklorid används som ett anti-HIV som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar också som skyddande gruppmedel för olika kvävefunktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-metoxibensensulfonylklorid används som ett anti-HIV som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar också som skyddande gruppmedel för olika kvävefunktioner.
Löslighet
Löslig i toluen. Sönderdelas i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvara på en sval och mörk plats. Skydda mot fukt. Förvaras åtskilt från starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 37 °C till 42 °C |
| Kokpunkt | 119 °C till 122 °C (0,4 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 609005 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i Toluen. Bryts ner i vatten. |
| Formel vikt | 206.65 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.