Läs mer
4-metoxybensensulfonylklorid, 98+%
Produktkod. 11484854
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484854 100 g 100g
11474854 25 g 25g
11494854 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13788.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
4-metoxibensensulfonylklorid används som ett anti-HIV som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar också som skyddande gruppmedel för olika kvävefunktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxibensensulfonylklorid används som ett anti-HIV som farmaceutiska mellanprodukter. Det fungerar också som skyddande gruppmedel för olika kvävefunktioner.
Löslighet
Löslig i toluen. Sönderdelas i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvara på en sval och mörk plats. Skydda mot fukt. Förvaras åtskilt från starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-68-0
Molekylformel C7H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.64
MDL-nummer MFCD00007446
InChI-nyckel DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
IUPAC-namn 4-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 37 °C till 42 °C
Kokpunkt 119 °C till 122 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 609005
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i Toluen. Bryts ner i vatten.
Formel vikt 206.65
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.