Läs mer
4-metoxibensensulfonylklorid, 99 %
Produktkod. 10501951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501951 25 g Glasflaska 25g
10113370 100 g Glasflaska 100g
10524274 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125730250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-68-0
Molekylformel C7H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.64
MDL-nummer MFCD00007446
InChI-nyckel DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
IUPAC-namn 4-metoxibensensulfonylklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40,0 °C till 42,0 °C
Färg Beige till Vit
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4SO2Cl
Kvantitet 25 g
Beilstein 11, 243
Fieser 09,297
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 206.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.