Läs mer
4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride, TRC
Produktkod. 30478082
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478082 5 g
30467492 10 g
30482861 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3324855G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-68-0
Molekylformel C7H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.65
IUPAC-namn 4-methoxybenzenesulfonyl chloride
LEDER COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Formel vikt 205.9804