Läs mer
4-Methoxybenzhydrol, 98+%
Produktkod. 11310064
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310064 25 g 25g
11300064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00468.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 720-44-5 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 720-44-5
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.264
MDL-nummer MFCD00014398
InChI-nyckel BEGZWXVLBIZFKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzhydrol, 4-methoxyphenyl phenyl methanol, 4-methoxybenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-phenyl, 4-methoxyphenyl phenylmethan-1-ol, 4-methoxy-phenyl-phenyl-methanol, mamp-oh resin, 4-methoxybenzohydrol, acmc-209olf, p-methoxybenzhydryl alcohol
PubChem CID 95375
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-fenylmetanol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzhydrol
Smältpunkt 65°C to 68°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3202445
Formel vikt 214.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.