Läs mer
4-Methoxybenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzoic Acid D4 (phenyl-D4) |
| CAS | 152404-46-1 |
| Molekylformel | C8 D4 H4 O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-methoxy- (9 CI), 4-Methoxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Methoxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid, 4-Methoxybenzoic acid-d4, 4-Methoxybenzoic-d4 acid, 4-Methoxybenzoic acid D4 (phenyl-D4), p-Anisic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1OC |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.172 |
| Formel vikt | 156.072 g/mol |
| Visa mer |