Läs mer
4-metoxibensoesyra, 98+%
Produktkod. 11447657
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447657 5000 g 5000g
11437657 250 g 250g
11427657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15697.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
4-metoxibensoesyra används för oxidation och reduktion av cytokrom c i lösning genom olika självmonterade monolager på guldelektroder med cyklisk voltammetri. p-anisinsyra har antiseptiska egenskaper. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av mer komplexa organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-metoxibensoesyra används för oxidation och reduktion av cytokrom c i lösning genom olika självmonterade monolager på guldelektroder med cyklisk voltammetri. p-anisinsyra har antiseptiska egenskaper. Det används också som en mellanprodukt vid framställning av mer komplexa organiska föreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,3g/L. Löslig i alkohol, etylacetat och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-09-4
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002542
InChI-nyckel ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC-namn 4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzoic acid
Smältpunkt 182 °C till 185 °C
Densitet 1.385
pH 3 till 4
Kokpunkt 275 °C till 277 °C
Flampunkt 185 °C (365 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5000 g
Beilstein 508910
Merck Index 14,666
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 0,3 g/L. Löslig i alkohol, etylacetat och eter.
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.