Läs mer
4-Methoxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879240
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879240 1 kg 1kg
15869240 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15879240 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8059711000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-09-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Specifikationer
Smältpunkt 182°C to 185°C
Kokpunkt 277°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002542
Kvantitet 1 kg
Synonym 4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid