Läs mer
4-metoxibenzoisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 11332406
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332406 25 g 25g
11322406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06180.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 794-94-5 | C16H14O5 | 286,283 g/mol
4-metoxibensoesyraanhydrid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxibensoesyraanhydrid används som farmaceutiska
mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i alkohol, eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 794-94-5
Molekylformel C16H14O5
Molekylvikt (g/mol) 286.283
MDL-nummer MFCD00017175
InChI-nyckel YGMHIBLUWGDWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzoic anhydride, p-anisic anhydride, p-anisic acid anhydride, benzoic acid, 4-methoxy-, anhydride, p-methoxybenzoic anhydride, 4-anisic anhydride, 4-methoxybenzoic acid anhydride, 4-methoxybenzoyl 4-methoxybenzoate, 4-methoxyphenyl anhydride, anisic anhydride
PubChem CID 69928
IUPAC-namn (4-metoxibensoyl) 4-metoxibensoat
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzoic anhydride
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 545712
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 286.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.