Läs mer
4-metoxybensofenon, 98+%
Produktkod. 11486336
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486336 100 g 100g
11476336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23123.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
4-metoxibensofenon och dess analoger visade olika växttillväxtreglerande verkan såsom hämning av skott- och rottillväxt, induktion av kloros och en störning i fototropism eller geotropism. Den används också som fotopolymerisationskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-metoxibensofenon och dess analoger visade olika växttillväxtreglerande åtgärder såsom hämning av skott- och rottillväxt, induktion av kloros och en störning i fototropism eller geotropism. Den används också som fotopolymerisationskatalysator.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-94-9
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00008403
InChI-nyckel SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-fenylmetanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzophenone
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Kokpunkt 354 °C till 356 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1104713
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.