Läs mer
4-metoxibensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377906
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377906 25 g 25g
11387906 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13120.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
4-metoxibensoylklorid används i syntesen av stilben- och dihydrostilbenderivat som potentiella anticancermedel. Det används också vid syntes av kumarindimerer med potentiell HIV-1-aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-metoxibensoylklorid används vid syntes av stilben- och dihydrostilbenderivat som potentiella anticancermedel. Det används också vid syntes av kumarindimerer med potentiell HIV-1-aktivitet.
Löslighet Det reagerar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-07-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00000687
InChI-nyckel MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC-namn 4-metoxibensoylklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzoyl chloride
Smältpunkt 22°C
Densitet 1.26
Kokpunkt 145°C (14 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.581
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1729
Beilstein 471918
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,673
Löslighetsinformation It reacts in water.
Formel vikt 170.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.