Läs mer
4-metoxybenzyl 3-klorometyl-7-(2-fenylacetamido)-3-cefem-4-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate |
| CAS | 104146-10-3 |
| Molekylformel | C24 H23 Cl N2 O5 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-metoxifyrenyl)metyl (6R,7R)-3-(klorometyl)-8-oxo-7-[(2-fenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.97 |
| Formel vikt | 486.1016 |