Läs mer
4-metoxybenzylalkohol, 98 %
Produktkod. 10051890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051890 500 g Glasflaska 500g
10468330 100 g Glasflaska 100g
13468388 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159735000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-13-5
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00004653
InChI-nyckel MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC=C(CO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl alcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 23.0°C to 25.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1125g/mL, 1.1125
Kokpunkt 259.0°C
Flampunkt 146°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2OH
Brytningsindex 1.5430 to 1.5460
Kvantitet 500 g
Beilstein 06,897
Merck Index 15,658
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1 volume of 50% alcohol,freely soluble in ether
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.