Läs mer
4-metoxibensylalkohol, TRC
Produktkod. 30471051
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471051 5 g
1 options
Produktkod. 30471051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2610655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl alcohol (Anisyl alcohol)
CAS 105-13-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzyl alcohol, p-methoxy- (8CI), 4-Methoxybenzenemethanol, (4-Methoxyphenyl)methyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, 4-(Methoxyphenyl)methanol, 4-Methoxy-α-hydroxytoluene, 4-Methoxybenzyl alcohol, Anise alcohol, Anisic alcohol, NSC 2151, [4-(Methyloxy)phenyl]methanol, p-(Methoxyphenyl)methanol, p-Anisalcohol, p-Anisyl alcohol, p-Methoxybenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
LEDER COc1ccc(CO)cc1
IUPAC-namn (4-metoxyfenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681