Läs mer
4-metoxybensylklorid (stabiliserat), TRC
Produktkod. 30466005
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30466005 1 g
1 options
Produktkod. 30466005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2611051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl Chloride
CAS 824-94-2
Molekylformel C8 H9 Cl O
Kvantitet 1 g
Synonym p-(Chloromethyl)-anisole, 1-(Chloromethyl)-4-(methyloxy)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)-1-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)anisole, 4-(Chloromethyl)phenyl Methyl Ether, 4-Methoxybenzyl Chloride, 4-Methyloxybenzyl Chloride, NSC 172955, p-(Chloromethyl)(methoxy)benzene, p-(Chloromethyl)anisole, p-Anisyl Chloride, p-Methoxybenzyl Chloride, α-Chloro-4-methoxytoluene, α-Chloro-p-methoxytoluene, PMB-Cl
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COc1ccc(CCl)cc1
IUPAC-namn 1-(klorometyl)-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 156.61
Formel vikt 156.0342