Läs mer
(4-Methoxybenzyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Methoxybenzyl)hydrazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O.ClH/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-10-9;/h2-5,10H,6,9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 188.0716 |