Läs mer
4-Methoxybenzyl isocyanate, 99%
Produktkod. 10578883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10578883
Brand: Thermo Scientific Acros 319400050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56651-60-6 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56651-60-6
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00673064
InChI-nyckel QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
PubChem CID 187910
IUPAC-namn 1-(isocyanatometyl)-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 90.0°C (0.6 mmHg)
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5305 to 1.5325
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.