Läs mer
4-Methoxybenzyl isothiocyanate, 94%
Produktkod. 11378745
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378745 1 g 1g
11388745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12342.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
4-metoxibensylisotiocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxibensylisotiocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer och aminer. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Förvaras åtskilt från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3694-57-3
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00041117
InChI-nyckel IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
PubChem CID 123197
IUPAC-namn 1-(isotiocyanatometyl)-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Densitet 1.15
Kokpunkt 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.5975
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2089549
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 179.24
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.