Läs mer
4-metoxibensylisotiocyanat, 94 %
Produktkod. 11388745
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388745 5 g 5g
11378745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12342.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179,237 g/mol
4-metoxibensylisotiocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-metoxibensylisotiocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med baser, alkoholer och aminer. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Förvaras åtskilt från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-57-3
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00041117
InChI-nyckel IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
PubChem CID 123197
IUPAC-namn 1-(isotiocyanatometyl)-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Densitet 1.15
Kokpunkt 132 °C till 133 °C (0,7 mmHg)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.5975
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2089549
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 179.24
Procent renhet 94%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.