Läs mer
4-metoxibensylisotiocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10617381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10617381 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10617381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413810050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Namnnotering 95%
CAS 3694-57-3
CAS Min % 95.0
Färg Vitt
Densitet 1.0872g/mL, 1.0872
Kokpunkt 170,0 °C till 175,0 °C (16,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9NOS
Brytningsindex 1,5910 till 1,5980
MDL-nummer MFCD00041117
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, IV, 1747
Synonym 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
InChI-nyckel IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
IUPAC-namn 1-(isotiocyanatometyl)-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 179.24
PubChem CID 123197
Formel vikt 179.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.