Läs mer
4-metoxybenzylisotiocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate |
| CAS | 3694-57-3 |
| Molekylformel | C9H9NOS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN=C=S)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(isotiocyanatometyl)-4-metoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.24 |
| Formel vikt | 179.0405 |