Läs mer
4-metoxybenzylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30481428
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481428 1 g
1 options
Produktkod. 30481428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2261101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Molekylformel C9H9NOS
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COc1ccc(CN=C=S)cc1
IUPAC-namn 1-(isotiocyanatometyl)-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Formel vikt 179.0405