Läs mer
(4-metoxibensyl)trifenylfosfoniumklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360124
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360124 10 g 10g
11370124 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00594.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3462-97-3
Molekylformel C26H24ClOP
Molekylvikt (g/mol) 418.90
MDL-nummer MFCD00031572
InChI-nyckel YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)metyltrifenylfosfaniumklorid
LEDER [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 235°C to 239°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 4173378
Formel vikt 418.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.