Läs mer
4-metoxybensylamin, 98+%
Produktkod. 11497217
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497217 25 g 25g
11407227 100 g 100g
11417227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14999.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137,182 g/mol
4-metoxibensylamin är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också finkemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-metoxibensylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Det är mycket
lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2393-23-9
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00008122
InChI-nyckel IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzylamine
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.053
Kokpunkt 236 °C till 237 °C
Flampunkt 114 °C (237 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 508206
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Den är mycket löslig i vatten.
Formel vikt 137.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.