Läs mer
4-metoxibensylklorid, 98 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15264694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15264694 100 g 100g
10535481 5 g 5g
10449052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15264694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00000915
InChI-nyckel MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
PubChem CID 69993
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzylchloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -1.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 109°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Brytningsindex 1.5470 to 1.5490
Kvantitet 100 g
UN-nummer 3265
Löslighetsinformation Solubility in water: slowly decomposes
Stabilisator 1% K2CO3
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.