Läs mer
4-metoxibensylmagnesiumklorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420736
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420736 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15420736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54078.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 38769-92-5 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 38769-92-5
Molekylformel C8H9ClMgO
MDL-nummer MFCD01311491
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-nyckel XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-namn magnesium;1-metanidyl-4-metoxibensen;klorid
Molekylvikt (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formel vikt 180.92
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.