Läs mer
4-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 10193234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10193234 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10193234 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427421000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 38769-92-5 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
Färg Brown to Yellow
Namnnotering 0.25M solution in THF
CAS 38769-92-5, 109-99-9
CAS Min % 2.97, 93.07
CAS Max % 6.93, 97.03
Molekylformel C8H9ClMgO
Linjär formel CH3OC6H4CH2MgCl
MDL-nummer MFCD01311491
Koncentration 0.15 to 0.35M
Densitet 0.9140g/mL, 0.914
Synonym 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI-nyckel XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-namn chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]magnesium
Molekylvikt (g/mol) 180.91
PubChem CID 10965134
Formel vikt 180.91
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Kvantitet 100 mL
Flampunkt −17°C
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.