Läs mer
4-Methoxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-17-13-8-7-11(9-12(13)14(15)16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 228.0786 |