Läs mer
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448897 1 g 1g
15458897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52274.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 725-14-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
MDL-nummer MFCD00185792
InChI-nyckel FDPKGXQCDURRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methoxyphenyl benzoic acid, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-biphenyl-4'-methoxy carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methoxy, pubchem10293, acmc-1bc5q
PubChem CID 2759552
IUPAC-namn 4-(4-methoxyphenyl)benzoic acid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.25
Procent renhet 95%