Läs mer
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458897 5 g 5g
15448897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15458897 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52274.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 725-14-4
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
MDL-nummer MFCD00185792
InChI-nyckel FDPKGXQCDURRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methoxyphenyl benzoic acid, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methoxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-biphenyl-4'-methoxy carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methoxy, pubchem10293, acmc-1bc5q
PubChem CID 2759552
IUPAC-namn 4-(4-methoxyphenyl)benzoic acid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4'-Methoxybiphenyl-4-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.25
Procent renhet 95%