Läs mer
4-metoxikarbonyl-2-nitrobensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15439637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439637 1 g 1g
15449637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52863.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224,963 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85107-55-7
Molekylformel C8H8BNO6
Molekylvikt (g/mol) 224.963
MDL-nummer MFCD01632202
InChI-nyckel SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d
PubChem CID 2773493
IUPAC-namn (4-metoxikarbonyl-2-nitrofenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
Smältpunkt 160°C to 171°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.