Läs mer
4-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11476570
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476570 1 g 1g
11486570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27627.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99768-12-4 | C8H9BO4 | 179,966 g/mol
Det är ett reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, ipsonitrering i en behållare av arylboronsyror, cyklokondenserat och cyklokondenserat. palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Det används som reagens i reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra, kromoner och deras bradykinin B1-antagonistiska aktivitet, Pt-nanopartiklar på fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteevolution och väte-elektronisk utveckling. salicylatbaserade tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, en-pots ipso-nitrering av arylboronsyror och följt av cyklokondensnitrering av arylboronsyra, kopparkondensnitrering palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Det används som reagens i reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra, kromoner och deras bradykinin B1-antagonistiska aktivitet, Pt-nanopartiklar på fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteevolution och väte-elektronisk utveckling. salicylatbaserade tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99768-12-4
Molekylformel C8H9BO4
Molekylvikt (g/mol) 179.966
MDL-nummer MFCD01632203
InChI-nyckel PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734369
IUPAC-namn (4-metoxikarbonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 220°C to 225°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 179.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.