Läs mer
4-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Beskrivning
Det är ett reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, ipsonitrering i en behållare av arylboronsyror, cyklokondenserat och cyklokondenserat. palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Det används som reagens i reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra, kromoner och deras bradykinin B1-antagonistiska aktivitet, Pt-nanopartiklar på fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteevolution och väte-elektronisk utveckling. salicylatbaserade tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är ett reagens som används för tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amideringssekvens, kopparmedierad ligandfri aerob fluoralkylering av arylboronsyror med fluoralkyljodider, en-pots ipso-nitrering av arylboronsyror och följt av cyklokondensnitrering av arylboronsyra, kopparkondensnitrering palladium-fosfin-katalyserad Suzuki-Miyaura-koppling. Det används som reagens i reagens som används vid framställning av biaryler via nickelkatalyserad Suzuki-Miyaura korskopplingsreaktion av arylhalogenider med arylboronsyra, kromoner och deras bradykinin B1-antagonistiska aktivitet, Pt-nanopartiklar på fotoaktiva metallorganiska ramverk, vilket resulterar i effektiv väteevolution och väte-elektronisk utveckling. salicylatbaserade tienylbensoesyror som E. coli metioninaminopeptidashämmare.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 220 °C till 225 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol. |
| Formel vikt | 179.97 |
| Procent renhet | 97% |
Safety and Handling
- 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.