Läs mer
4-(metoxykarbonyl)bensenboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 11472190
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472190 5 g 5g
11462190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28942.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 171364-80-0 | C14H19BO4 | 262,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171364-80-0
Molekylformel C14H19BO4
Molekylvikt (g/mol) 262.11
MDL-nummer MFCD02179438
InChI-nyckel REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacolate, 4-carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, methyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 2773500
IUPAC-namn metyl 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 77 °C till 81 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 262.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.