missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid |
| CAS | 24539-28-4 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C11H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-methoxycarbonylcubanecarboxylic acid, 8-methoxycarbonyl cubane-1-carboxylic acid, pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1,4-dicarboxylicacid, 1-methyl ester, 1-carboxy-4-carbomethoxycubane, 4-methoxycarbonyl pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1-carboxylic acid, 4-methoxycarbonyl-1-cubanecarboxylic acid, cubane-1,4-dicarboxylic acid 1-methyl ester, 4-methoxycarbonyl cubane-1-carboxylic acid, pentacyclo 4.2.0.02,5.03,8.04,7 octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester |
| InChI-nyckel | ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC(=O)C12C3C4C1C5C2C3C45C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methoxycarbonylcubane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.197 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?