Läs mer
4-(metoxikarbonyl)cyklohexan-1-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15430136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430136 1 g 1g
15440136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52814.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 32529-79-6 | C9H14O4 | 186,207 g/mol
4-(metoxikarbonyl)cyklohexan-1-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-(metoxikarbonyl)cyklohexan-1-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten (11
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32529-79-6
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.207
MDL-nummer MFCD06797561
InChI-nyckel ZQJNPHCQABYENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester, cis-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 4-carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-carbomethoxycyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1,4-cyclohexane dicarboxylic acid monomethyl ester
PubChem CID 296850
IUPAC-namn 4-metoxikarbonylcyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (11 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.